Drukuj
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3170-5G OR3170-1G
APOSOR3170-5GEA 464 PLN
APOSOR3170-5G APOSOR3170-1G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Formuła: C₁₀H₁₃Cl
Temp. Wrzenia: 225…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051926
Numer CAS: 15499-27-1