Drukuj
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G OR316025-5G
APOSOR316025-100GEA 2240 PLN
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G APOSOR316025-5G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 130 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075224
Numer CAS: 562-46-9