Drukuj
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR316020-100G OR316020-25G OR316020-5G
APOSOR316020-100GEA 911 PLN
APOSOR316020-100G APOSOR316020-25G APOSOR316020-5G
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 97%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formuła: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Temp. topnienia: 124…126 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075259
Numer CAS: 114971-52-7