Drukuj
Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 783 PLN
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny 98%
Chlorowodorek estru tert-butylowego glicyny
Formuła: C₆H₁₄ClNO₂
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058255
Numer CAS: 27532-96-3