Drukuj
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 371 PLN
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Trichlorek benzeno-1,3,5-trikarbonylowy
Formuła: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48 g/mol
Temp. Wrzenia: 180 °C
Temp. topnienia: 34…38 °C
Gęstość: 1.487 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000679
Numer CAS: 4422-95-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II