Drukuj
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 604 PLN
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Formuła: C₁₃H₉NOS
Temp. topnienia: 265 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00901197
Numer CAS: 3159-07-7