Drukuj
1,5-Bis(difenylofosfino)pentan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Pentane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), Pentylenebis(diphenylphosphine), Bis(1,2-diphenylphosphino)pentane
OR315706-25G OR315706-10G
APOSOR315706-25GEA 0 PLN
APOSOR315706-25G APOSOR315706-10G
1,5-Bis(difenylofosfino)pentan 97%
1,5-Bis(difenylofosfino)pentan
Formuła: C₂₉H₃₀P₂
MW: 440.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003052
Numer CAS: 27721-02-4