Drukuj
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 124 PLN
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Formuła: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Temp. topnienia: 41…45 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797818
Numer CAS: 42872-74-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III