Drukuj
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Diethylamino)propyl chloride
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 429 PLN
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formuła: C₇H₁₆ClN
Temp. Wrzenia: 169…171 °C/760mmHg
Gęstość: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039385
Numer CAS: 104-77-8
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III