Drukuj
Trioctylphosphine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TOP, Tri-n-octylphosphine
OR315487-100ML OR315487-25ML OR315487-500ML
APOSOR315487-100MLEA 487 PLN
APOSOR315487-100ML APOSOR315487-25ML APOSOR315487-500ML
Trioctylphosphine 98%
Trioctylphosphine
Formuła: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 175 °C/0.3mmHg
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 0.831 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015298
Numer CAS: 4731-53-7
Jednostka: 1760
ADR: 8 II