Drukuj
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
OR315480-25G OR315480-1G OR315480-5G
APOSOR315480-25GEA 435 PLN
APOSOR315480-25G APOSOR315480-1G APOSOR315480-5G
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine 95%
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
Formuła: C₂₁H₂₁O₃P
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014896
Numer CAS: 855-38-9