Drukuj
1,8-Dibromonaphthalene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315403-100G OR315403-25G OR315403-5G
APOSOR315403-100GEA 1990 PLN
APOSOR315403-100G APOSOR315403-25G APOSOR315403-5G
1,8-Dibromonaphthalene 98%
1,8-Dibromonaphthalene
Formuła: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97 g/mol
Temp. topnienia: 105…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00183574
Numer CAS: 17135-74-9
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III