Drukuj
3,6-Dibromokarbazol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,6-Dibromo-9H-carbazole
OR315388-100G OR315388-25G
APOSOR315388-100GEA 226 PLN
APOSOR315388-100G APOSOR315388-25G
3,6-Dibromokarbazol 97%
3,6-Dibromokarbazol
Formuła: C₁₂H₇Br₂N
Temp. topnienia: 204…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004961
Numer CAS: 6825-20-3