Drukuj
Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate
OR315330-1G OR315330-5G
APOSOR315330-1GEA 110 PLN
APOSOR315330-1G APOSOR315330-5G
Methyl 5-amino-2-chlorobenzoate 95+%
Methyl-5-amino-2-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.6100 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C
Temp. topnienia: 28 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07800315
Numer CAS: 42122-75-8