Drukuj
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-(+)-2-Methylbutanoic acid, (S)-2-Methylbutanoic acid
OR315294-1G OR315294-5G OR315294-250MG
APOSOR315294-1GEA 621 PLN
APOSOR315294-1G APOSOR315294-5G APOSOR315294-250MG
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylbutyric acid
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C/15mmHg
Gęstość: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063166
Numer CAS: 1730-91-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II