Drukuj
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 1300 PLN
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formuła: C₉H₁₄O₆
Temp. Wrzenia: 150 °C/19mmHg
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066218
Numer CAS: 37031-29-1