Drukuj
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Iodophenylisothiocyanate, 1-Iodo-3-isothiocyanatobenzene
OR315243-1G OR315243-25G OR315243-5G
APOSOR315243-1GEA 110 PLN
APOSOR315243-1G APOSOR315243-25G APOSOR315243-5G
3-Iodophenyl isothiocyanate 98%
3-Iodophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: 46
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041074
Numer CAS: 3125-73-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III