Drukuj
2-Iodophenyl isothiocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Iodo-2-isothiocyanatobenzene
OR315240-1G OR315240-25G OR315240-5G
APOSOR315240-1GEA 116 PLN
APOSOR315240-1G APOSOR315240-25G APOSOR315240-5G
2-Iodophenyl isothiocyanate
2-Iodophenyl isothiocyanate
Formuła: C₇H₄INS
MW: 261.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: 36…39 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041057
Numer CAS: 98041-44-2
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1 III