Drukuj
Fenylopropiolan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
OR315233-100G OR315233-25G OR315233-5G
APOSOR315233-100GEA 2470 PLN
APOSOR315233-100G APOSOR315233-25G APOSOR315233-5G
Fenylopropiolan metylu 98%
Fenylopropiolan metylu
Formuła: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 103 °C
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 1.083
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041685
Numer CAS: 4891-38-7