Drukuj
2-Butynoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR315221-25G OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA 327 PLN
APOSOR315221-25G APOSOR315221-5G
2-Butynoic acid 99%
2-Butynoic acid
Formuła: C₄H₄O₂
Temp. Wrzenia: 200…203 °C
Temp. topnienia: 78…80 °C
Gęstość: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004363
Numer CAS: 590-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-695-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II