Drukuj
5-Etylo-2-metylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3152-25G OR3152-100G
APOSOR3152-25GEA 110 PLN
APOSOR3152-25G APOSOR3152-100G
5-Etylo-2-metylopirydyna
5-Etylo-2-metylopirydyna
Formuła: C₈H₁₁N
Temp. Wrzenia: 178 °C
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006344
Numer CAS: 104-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-250-0
Jednostka: 2300
ADR: 6.1,III