Drukuj
6-Bromo-1-tetralone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR315157-1G OR315157-250MG OR315157-5G
APOSOR315157-1GEA 211 PLN
APOSOR315157-1G APOSOR315157-250MG APOSOR315157-5G
6-Bromo-1-tetralone 98%
6-Bromo-1-tetralone
Formuła: C₁₀H₉BrO
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04114378
Numer CAS: 66361-67-9