Drukuj
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-BOC-N,N-Bis(2-chloroethyl)amine
OR315132-5G OR315132-100G OR315132-25G
APOSOR315132-5GEA 131 PLN
APOSOR315132-5G APOSOR315132-100G APOSOR315132-25G
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl bis(2-chloroethyl)carbamate
Formuła: C₉H₁₇Cl₂NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06858679
Numer CAS: 118753-70-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III