Drukuj
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 998 PLN
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. topnienia: 198…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427664
Numer CAS: 164513-38-6