Drukuj
Ferroceneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315060-1G OR315060-5G
APOSOR315060-1GEA 464 PLN
APOSOR315060-1G APOSOR315060-5G
Ferroceneboronic acid 95%
Ferroceneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₁BFeO₂
MW: 229.85 g/mol
Temp. topnienia: 145…150 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00059074
Numer CAS: 12152-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 235-272-1