Drukuj
1-Hydroksyizochinolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
OR315042-100G OR315042-25G OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA 2030 PLN
APOSOR315042-100G APOSOR315042-25G APOSOR315042-5G
1-Hydroksyizochinolina
1-Hydroksyizochinolina
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 212…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006899
Numer CAS: 491-30-5