Drukuj
1-Chloroizochinolina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 522 PLN
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroizochinolina
1-Chloroizochinolina
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Wrzenia: 274…275 °C/768mmHg
Temp. topnienia: 31…36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00024134
Numer CAS: 19493-44-8