Drukuj
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1S,2S)-(+)-N-(4-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-N-(p-Toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (S,S)-TsDPEN, N-((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 110 PLN
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Formuła: C₂₁H₂₂N₂O₂S
MW: 366.48 g/mol
Temp. topnienia: 128…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095684
Numer CAS: 167316-27-0