Drukuj
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 308 PLN
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan 99%
(±)-trans-1,2-diaminocykloheksan
Formuła: C₆H₁₄N₂
Temp. topnienia: 14…15 °C
Gęstość: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063747
Numer CAS: 1121-22-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,II