Drukuj
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315002-1G OR315002-5G OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA 110 PLN
APOSOR315002-1G APOSOR315002-5G APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formuła: C₆H₇NO
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00211274
Numer CAS: 79200-56-9