Drukuj
3-Nitro-4-picoline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR3148-25G OR3148-1G OR3148-5G
APOSOR3148-25GEA 537 PLN
APOSOR3148-25G APOSOR3148-1G APOSOR3148-5G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 238 °C
Temp. topnienia: 24…28 °C
Gęstość: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051829
Numer CAS: 5832-44-0