Drukuj
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 110 PLN
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formuła: C₇H₆N₂
Temp. Wrzenia: 108…111 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 41…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234272
Numer CAS: 5444-01-9