Drukuj
9-Bromo-1-nonanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 334 PLN
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formuła: C₉H₁₉BrO
Temp. Wrzenia: 125…126 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063348
Numer CAS: 55362-80-6