Drukuj
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone
OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 110 PLN
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.159 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…146 °C
Gęstość: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075266
Numer CAS: 21983-72-2
Jednostka: 1224
ADR: 3 III