Drukuj
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 530 PLN
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Formuła: C5H9NO2
MW: 115.1305 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258339
Numer CAS: 19365-07-2