Drukuj
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR313045-5G OR313045-25G OR313045-100G
APOSOR313045-5GEA 472 PLN
APOSOR313045-5G APOSOR313045-25G APOSOR313045-100G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formuła: C₅H₉N₂O₄P
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07368360
Numer CAS: 90965-06-3
Jednostka: 1648
ADR: 3,II