Drukuj
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Phosphoric Trimorpholide
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 859 PLN
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formuła: C₁₂H₂₄N₃O₄P
MW: 305.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047406
Numer CAS: 4441-12-7