Drukuj
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,4-Bis(methoxycarbonyl)cubane, Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 2290 PLN
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formuła: C₁₂H₁₂O₄
Temp. topnienia: 163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD29060101
Numer CAS: 29412-62-2