Drukuj
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: trans-3-(tert-butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, (1r,3r)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 574 PLN
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215.249 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657680
Numer CAS: 939400-34-7