Drukuj
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid
OR312136-5G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 836 PLN
APOSOR312136-5G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.31 g/mol
Temp. topnienia: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00273427
Numer CAS: 115951-16-1