Drukuj
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 110 PLN
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formuła: C₅H₉N·HCl
Temp. topnienia: 256…261 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19204065
Numer CAS: 22287-35-0