Drukuj
Cyclobutanemethanamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclobutylmethanamine
OR312056-1G OR312056-5G OR312056-25G
APOSOR312056-1GEA 725 PLN
APOSOR312056-1G APOSOR312056-5G APOSOR312056-25G
Cyclobutanemethanamine 95%
Cyclobutanemethanamine
Formuła: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06212616
Numer CAS: 4415-83-2
Jednostka: 3259
ADR: 8 III