Drukuj
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 392 PLN
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formuła: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.22 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016839
Numer CAS: 69038-81-9