Drukuj
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR310970-1G OR310970-500MG
APOSOR310970-1GEA 1350 PLN
APOSOR310970-1G APOSOR310970-500MG
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine 99% e.e.
(R)-(-)-S-Methyl-S-phenylsulphoximine
Formuła: C₇H₉NOS
Temp. topnienia: 29…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151460
Numer CAS: 60933-65-5