Drukuj
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3109-1G OR3109-5G OR3109-25G
APOSOR3109-1GEA 145 PLN
APOSOR3109-1G APOSOR3109-5G APOSOR3109-25G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol
Formuła: C₆H₅N₃O₂
Temp. topnienia: >350 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03092515
Numer CAS: 39929-79-8