Drukuj
2-Iodoxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Hydroxy-1,2-benziodoxy-3-(1h)-one-1-xoide, IBX, 2-Iodylbenzoic acid
OR3108-100G OR3108-1G OR3108-25G
APOSOR3108-100GEA 1010 PLN
APOSOR3108-100G APOSOR3108-1G APOSOR3108-25G
2-Iodoxybenzoic acid
2-Iodoxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02912492
Numer CAS: 61717-82-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 II