Drukuj
L-Prolinamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3107-5G OR3107-25G
APOSOR3107-5GEA 0 PLN
APOSOR3107-5G APOSOR3107-25G
L-Prolinamide 97%
L-Prolinamide
Formuła: C₅H₁₀N₂O
Temp. topnienia: 95…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005253
Numer CAS: 7531-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-397-0