Drukuj
4-Cyanobenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR310641-5G OR310641-25G
APOSOR310641-5GEA 479 PLN
APOSOR310641-5G APOSOR310641-25G
4-Cyanobenzamide 98%
4-Cyanobenzamide
Formuła: C₈H₆N₂O
Temp. topnienia: 225…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017133
Numer CAS: 3034-34-2