Drukuj
2-Vinylbenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR31038-1G OR31038-5G OR31038-10G
APOSOR31038-1GEA 348 PLN
APOSOR31038-1G APOSOR31038-5G APOSOR31038-10G
2-Vinylbenzoic acid
2-Vinylbenzoic acid
Formuła: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Temp. topnienia: 94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02066273
Numer CAS: 27326-43-8