Drukuj
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR310226-500MG OR310226-1G
APOSOR310226-500MGEA 3310 PLN
APOSOR310226-500MG APOSOR310226-1G
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-2-(dimethylamino)-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Formuła: C₁₁H₉ClN₄
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20232926
Numer CAS: 1335220-61-5